Läs mer
Bollé Safety Contour™ Skyddsglasögon
Produktkod. 15501956 Handla allt Bollé Safety Produkter
UV-skydd:
Ja
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15501956
Brand: Bollé Safety CONTPSI
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabil, skyddande, snygg, bekväm och lätt, med 21 g styrka CONTOUR™ Skyddsglasögon är certifierade för perfekt optisk kvalitet med anti-dimma och anti-repa egenskaper.
  • Finns med antingen genomskinlig polykarbonatlins med anti-dim och anti-repa beläggning, eller tonad ESP polykarbonatlins med anti-repbeläggning
  • ESP beläggningsfilter 61% blått ljus, 63% synligt ljus och 100% UVB/UVA (solljus UV).
  • Med TPE komfort näsrygg och skalmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad europeisk standard
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd Ja