Läs mer
Bollé Safety Contour™ Skyddsglasögon
Produktkod. p-8000060 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma, Reptålig
Reptålig
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsbeläggning Förpackningsstorlek
11795677 Reptålig Varje
15511956 Reptålig -
11775677 Anti-dimma, Reptålig Varje
15501956 Anti-dimma, Reptålig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11795677 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer CONTESP
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stabil, skyddande, snygg, bekväm och lätt, med 21 g styrka CONTOUR™ Skyddsglasögon är certifierade för perfekt optisk kvalitet med anti-dimma och anti-repa egenskaper.
  • Finns med antingen genomskinlig polykarbonatlins med anti-dim och anti-repa beläggning, eller tonad ESP polykarbonatlins med anti-repbeläggning
  • ESP beläggningsfilter 61% blått ljus, 63% synligt ljus och 100% UVB/UVA (solljus UV).
  • Med TPE komfort näsrygg och skalmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad europeisk standard
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd Ja