Läs mer
Decon™ Contrad 70 Cleaning Agent
Brand: Decon™ CON705
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- Contrad 70
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium hydroxide,Trisodium citrate dihydrate