Läs mer
Invitrogen™ Kontrollera BACULOSOMES™ Plus reagens
Produktkod. 11589236
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11589236 5 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11589236 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P2315
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kontrollera BACULOSOMES™ Plus reagens
Kontrollera BACULOSOMES™ Plus Reagent är ett mikrosomalt preparat från insektsceller infekterade med vildtypsbaculovirus. Denna produkt är lämplig som negativ kontroll för analyser utförda med vår CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens.
Endast för forskning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje BACULOSOMES
Innehåll och lagring Förvara vid -80 °C
Produkttyp Bakteriell mikrosom
Kvantitet 5 mg
Formatera Vätska
Frakt skick Torr is
Forskningskategori Toxikologi& Läkemedelsmetabolism