Läs mer
HUBER Styrkablar
För användning med (utrustning):
CP AIf / Öppna
Cp Rs485 / Öppen
Dataöverföring
Kommandomodul
Kopia / Rs232 15 Pol
LEVEL - Öppet slut
PC till seriellt gränssnitt
POKO-Alarm/Comgate-Unistat
Styrkabel ECS Standby - Öppet slut
Unipump/ Unistat
Typ:
LEVEL - öppen ände
Styrkabel
Styrkabel ECS
Styrkabel POKO
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kabellängd: 3m
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | POKO-Alarm/Comgate-Unistat |
| Typ | Styrkabel POKO |
| Längd (metrisk) | 3 m |