Läs mer
HUBER Styrkablar
Produktkod. 10110125
För användning med (utrustning):
CP AIf / Öppna
Cp Rs485 / Öppen
Dataöverföring
Kommandomodul
Kopia / Rs232 15 Pol
LEVEL - Öppet slut
PC till seriellt gränssnitt
POKO-Alarm/Comgate-Unistat
Styrkabel ECS Standby - Öppet slut
Unipump/ Unistat
Typ:
LEVEL - öppen ände
Styrkabel
Styrkabel ECS
Styrkabel POKO
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10110125
Brand: HUBER 6221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kabellängd: 3 m
Kabellängd: 3m
Specifikationer
För användning med (utrustning) Unipump/ Unistat
Typ Styrkabel
Längd (metrisk) 3 m