Läs mer
Applied Biosystems™ Kontroll-DNA (från CEPH Individual 1347-02)
Produktkod. 15899736 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
180μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15899736 180μ L Varje
1 options
Produktkod. 15899736 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 403062
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Innehåller kontroll-DNA i Tris-buffert, pH 8,0 och EDTA.
Kontroll-DNA:t kan användas med länkkartläggningsuppsättningar MD10, HD5 och LD20.
  • Fungerar som en kontrollmall för att övervaka PCR-förstärkning
  • Fungerar som storleksreferens för att kontrollera gel-till-gel eller kapillär-till-kapillär variation
  • Hjälper till vid jämförelse av allelstorlekar från olika geler (allel binning)
  • Möjliggör korrelation med allelfrekvensdata från externa källor som andra databaser och laboratorier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller kontroll-DNA i Tris-buffert, pH 8,0 och EDTA.
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Sekvensering
Inkluderar Kontrollmall(ar)
Antal reaktioner 150
Produkttyp Kontroll DNA
Kvantitet 180μ L
Frakt skick Torr is
Art Människa