Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrollera sälmat& Pharma
Produktkod. 15321306 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15321306 Blått Paket med 500
15346287 Klart Paket med 500
15356287 Svart Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15321306 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53032021
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Kontrolltätning Close-it Food and Pharma med ett lim som är godkänt för användning med livsmedel. Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
  • Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
  • Limmet följer de europeiska riktlinjerna för livsmedel.
  • Spärrskikt av aluminiumfolie
  • Lämplig för provtagning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser, även frysta varor– kort sagt, för alla applikationer där renlighet är särskilt viktig.
  • Enligt FDA:s riktlinjer
  • Särskilt lämpad för livsmedels- och läkemedelsindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Färg Blått
Produkttyp Kontrolltätning
För användning med (applikation) Livsmedel
Form Fyrkantig
Mått (L x B) 95 x 95 mm
Vikt (metrisk) 0.8965 kg