Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrollera sälmat& Pharma
Produktkod. p-7145786 Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Blått
Klart
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15321306
Brand: Buerkle™ 53032021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontrolltätning Close-it Food and Pharma med ett lim som är godkänt för användning med livsmedel. Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
  • Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
  • Limmet följer de europeiska riktlinjerna för livsmedel.
  • Spärrskikt av aluminiumfolie
  • Lämplig för provtagning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser, även frysta varor– kort sagt, för alla applikationer där renlighet är särskilt viktig.
  • Enligt FDA:s riktlinjer
  • Särskilt lämpad för livsmedels- och läkemedelsindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Färg Blått
Produkttyp Kontrolltätning
För användning med (applikation) Livsmedel
Form Fyrkantig
Mått (LxB) 95 x 95 mm
Vikt (metrisk) 0.8965 kg