Beskrivning
- Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
- Limmet följer de europeiska riktlinjerna för livsmedel.
- Spärrskikt av aluminiumfolie
- Lämplig för provtagning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser, även frysta varor– kort sagt, för alla applikationer där renlighet är särskilt viktig.
- Enligt FDA:s riktlinjer
- Särskilt lämpad för livsmedels- och läkemedelsindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Färg | Gult |
| Material | Aluminum |
| Utskrivbara sidor | Front |
| Produkttyp | Kontrolltätning |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa text | Fill-in Fields |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Form | Fyrkantig |
| Mått (L x B) | 150 x 150 mm |
| Visa mer |