Läs mer
Buerkle™ Close-it™ Kontrollera sälmat& Pharma
Produktkod. 15376287
Change view
Mått (L x B):
150 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15376287 150 x 150 mm Paket med 250
1 options
Produktkod. 15376287 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53033021
I lager
Kontrolltätning Close-it Food and Pharma med ett lim som är godkänt för användning med livsmedel. Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
  • Förhindrar tillförlitligt att produkter läcker ut efter provtagning.
  • Limmet följer de europeiska riktlinjerna för livsmedel.
  • Spärrskikt av aluminiumfolie
  • Lämplig för provtagning av livsmedel, läkemedel, kosmetika, livsmedelstillsatser, även frysta varor– kort sagt, för alla applikationer där renlighet är särskilt viktig.
  • Enligt FDA:s riktlinjer
  • Särskilt lämpad för livsmedels- och läkemedelsindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Färg Blått
Material Aluminum
Utskrivbara sidor Front
Produkttyp Kontrolltätning
Sterilitet Non-sterile
Visa text Fill-in Fields
För användning med (applikation) Livsmedel
Form Fyrkantig
Mått (L x B) 150 x 150 mm
Längd (engelska) 5.91 in.
Längd (metrisk) 150 mm
Bredd (engelska) 5.91 in.
Bredd (metrisk) 150 mm
Vikt (metrisk) 1.0925 kg