Läs mer
Grant Instruments Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT) with Peli Case
Produktkod. 17990401
Change view
EU-kontakt
Produktkod.
17990401 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 17990401 Leverantör Grant Instruments Leverantörsnummer CRFT EU PACK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT) for cryopreservation. Supplied in rigid black peli case. Interchangeable heads must be ordered seperately.
Frys och tinare med kontrollerad hastighet som maximerar cellöverlevnad utan att använda flytande kväve.
Användningsområden
  • Transgen embryologisk forskning
  • Stamcellsforskning
  • Kliniska och forskningsprover, t.ex. lymfocyter och vävnadscellinjer i konventionella kryovialer
  • Olika däggdjursceller inklusive kardiomyocyter, fett, lever och muskler
  • Stamceller från navelsträngsblod
  • Vidhäftande celler och stamceller i mikroplattor
  • Cellsuspensioner i numrerade/streckkodade arrayer
  • Systemintegrationer
  • Lämplig för applikationer i veterinär IVF
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Noggrann och reproducerbar kontroll av kylhastigheter och provtemperaturer
  • Fokus på att maximera cellöverlevnaden
  • Kontrollerad och anpassningsbar frysning och upptining
  • Linjära och icke-linjära frysprofiler
  • Fri från flytande kväve, alkohol och kryogen - inget behov av ''påfyllning''
  • Utbytbara huvuden för flexibilitet (beställs separat)
  • Med gratis programvara kan du designa, spåra, exportera och rapportera temperaturprofiler
  • Lätt att använda och prover kan kärnbildas/sås in-situ
  • Låga driftskostnader: uppskattas till 1 % av flytande kväve-kontrollerad fryshastighet och körs på en 24 V-matning
  • Temperaturintervall från -100 °C till 30 °C
  • Service- och kalibreringsalternativ tillgängliga
  • Kommandoprotokoll tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kryogen frys/upptining
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Plast
Kammarmaterial Aluminium
Exteriör finish Plast
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Bänkskiva
Hjul Nej
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Flaskor, sugrör, PCR-plattor
Garanti 2 år
Avfrosta Kontrollerad upptining
Modell CRFT
Vattenkylt Nej
Mått (DxBxH) Exteriör 571 x 569 x 540 mm
Mått (D x B x H) Inredning 507 x 510 x 498 mm
Övervakningsalternativ Intern datalogger USB
Åtkomstsäkerhet Lösenordsskyddad programvara
Dataloggning ombord Via programvara
PC programmerbarhet Ja
Backup-system UPS (Som tillval)
Anslutningsmöjligheter USB och levererad programvara
Amperage 3,5 A
Pluggtyp EU
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Wattal 170 W
Flaska Kapacitet Upp till 55
Kompressor Luftkyld
Kylmedel Helium
Fraktvikt (engelska) 44.31 lb.
Fraktvikt (metrisk) 20.1 kg
Vikt (engelska) 19.62 lb.
Vikt (metrisk) 8.9 kg
Håller Utbytbara huvuden