Läs mer
Grant Instruments Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT)
Produktkod. 17980401
Change view
Mått (DxBxH) Exteriör:
290 x 345 x 460 mm
Produktkod. Mått (DxBxH) Exteriör
17980401 290 x 345 x 460 mm
1 options
Produktkod. 17980401 Leverantör Grant Instruments Leverantörsnummer CRFT EU
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT) för kryokonservering. Utbytbara huvuden måste beställas separat.
Frys och tinare med kontrollerad hastighet som maximerar cellöverlevnad utan att använda flytande kväve.
Användningsområden
  • Transgen embryologisk forskning
  • Stamcellsforskning
  • Kliniska och forskningsprover, t.ex. lymfocyter och vävnadscellinjer i konventionella kryovialer
  • Olika däggdjursceller inklusive kardiomyocyter, fett, lever och muskler
  • Stamceller från navelsträngsblod
  • Vidhäftande celler och stamceller i mikroplattor
  • Cellsuspensioner i numrerade/streckkodade arrayer
  • Systemintegrationer
  • Lämplig för applikationer i veterinär IVF
Nyckelfunktioner och fördelar
  • Noggrann och reproducerbar kontroll av kylhastigheter och provtemperaturer
  • Fokus på att maximera cellöverlevnaden
  • Kontrollerad och anpassningsbar frysning och upptining
  • Linjära och icke-linjära frysprofiler
  • Fri från flytande kväve, alkohol och kryogen - inget behov av ''påfyllning''
  • Utbytbara huvuden för flexibilitet (beställs separat)
  • Med gratis programvara kan du designa, spåra, exportera och rapportera temperaturprofiler
  • Lätt att använda och prover kan kärnbildas/sås in-situ
  • Låga driftskostnader: uppskattas till 1 % av flytande kväve-kontrollerad fryshastighet och körs på en 24 V-matning
  • Temperaturintervall från -100 °C till 30 °C
  • Service- och kalibreringsalternativ tillgängliga
  • Kommandoprotokoll tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kryogen frys/upptining
Antal dörrar 1
Skåpsmaterial Plast
Kammarmaterial Aluminium
Exteriör finish Plast
Certifikat och efterlevnad CE
Stil Bänkskiva
Hjul Nej
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Flaskor, sugrör, PCR-plattor
Garanti 2 år
Avfrosta Kontrollerad upptining
Modell CRFT
Vattenkylt Nej
Mått (DxBxH) Exteriör 290 x 345 x 460 mm
Mått (D x B x H) Inredning 290 x 345 x 380 mm
Övervakningsalternativ Intern datalogger USB
Åtkomstsäkerhet Lösenordsskyddad programvara
Dataloggning ombord Via programvara
PC programmerbarhet Ja
Backup-system UPS (Som tillval)
Anslutningsmöjligheter USB och levererad programvara
Amperage 3,5 A
Pluggtyp EU
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Wattal 170 W
Flaska Kapacitet Upp till 55
Kompressor Luftkyld
Kylmedel Helium
Fraktvikt (engelska) 25.8 lb.
Fraktvikt (metrisk) 11.7 kg
Vikt (engelska) 19.62 lb.
Vikt (metrisk) 8.9 kg
Håller Utbytbara huvuden