Läs mer
Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer
Produktkod. 17295536 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
1 x SBS-mikroplatta
16 x 0,5 ml CBS sugrör med hög säkerhet
18 x 0,3 ml IMV-sugrör
55 x 1,8 ml kryoflaskor (max 0,5 ml fyllning)
55 x 1,8 ml kryoflaskor (max 1 ml fyllning)
Platt platta för föremål eller kärl
Platta för 10 x 0,5 ml CBS-sugrör med hög säkerhet, 12 x 1,8 ml kryoflaskor (max 0,5 ml fyllning)
Platta för 12 x 0,3 ml IMV-sugrör, 12 x 1,8 ml kryoflaskor (maximal fyllning 0,5 ml)
PC programmerbarhet:
Användarprogramvara
CRF-1 användarprogramvara
Pluggtyp:
EU, Storbritannien
EU, Storbritannien, USA
Temperaturområde:
-100 °C
-80 °C
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller PC programmerbarhet Pluggtyp Temperaturområde
17295536 16 x 0,5 ml CBS sugrör med hög säkerhet Användarprogramvara EU, Storbritannien -100 °C
17205546 18 x 0,3 ml IMV-sugrör Användarprogramvara EU, Storbritannien, USA -100 °C
17215546 55 x 1,8 ml kryoflaskor (max 0,5 ml fyllning) Användarprogramvara EU, Storbritannien -80 °C
17245546 55 x 1,8 ml kryoflaskor (max 1 ml fyllning) Användarprogramvara EU, Storbritannien, USA -80 °C
17235546 1 x SBS-mikroplatta CRF-1 användarprogramvara EU, Storbritannien, USA -80 °C
17225546 Platt platta för föremål eller kärl Användarprogramvara EU, Storbritannien, USA -100 °C
17255546 Platta för 10 x 0,5 ml CBS-sugrör med hög säkerhet, 12 x 1,8 ml kryoflaskor (max 0,5 ml fyllning) Användarprogramvara EU, Storbritannien -100 °C
17265546 Platta för 12 x 0,3 ml IMV-sugrör, 12 x 1,8 ml kryoflaskor (maximal fyllning 0,5 ml) Användarprogramvara EU, Storbritannien, USA -100 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17295536
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Liquid nitrogen free and cryogen free controlled rate freezer for research into the cryopreservation of a wide range of material including: embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
The Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer is a liquid nitrogen free and cryogen free controlled rate freezer that brings accuracy, precision and reproducibility to biological cryopreservation.
Unlike conventional liquid nitrogen based controlled rate cooling equipment, the Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer poses no contamination risk and can be used in cleanrooms and barrier facilities. It fits neatly and quietly on a bench-top and its performance in terms of cell viability after freezing is comparable or better than standard liquid nitrogen freezers. As alcohol is not used, there is also no potential fire risk. The Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer will cool down to -100°C with straws.
The cooling rate is precisely controlled, ensuring accuracy and reproducibility throughout the freezing profile, especially for the important nucleation/seeding phase. This ensures optimal recovery of cells upon thawing. Operation is simple and can be carried out with or without a PC; data can be logged via PC software and cooling profiles are directly displayed. Different cooling profiles are available from a drop down menu and customised profiles can be written.
Main applications: Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer is highly versatile and can be used for the cryopreservation research of a wide range of samples in cryovials, straws, bags, microplates and Matrix-96-well block plates in the following areas:
  • Transgenic embryos research
  • Stem cell research
  • Clinical and research samples, e.g. lymphocytes and tissue cell lines in conventional cryovials
  • Various mammalian cells including cardiomyocytes, adipose, liver and muscle
  • Cord blood derived stem cells
  • Adherent cells and stem cells in microplates
  • Cell suspensions in numbered/barcoded arrays
  • Robotic integration – the Fisherbrand™ Controlled Rate Freezer has also successfully been integrated into robotic systems
  • Suitable for applications in veterinarian IVF
Key benefits and features:
  • Accurate and reproducible control of cooling rates and sample temperatures
  • Easy to use and samples can be nucleated/seeded in-situ
  • Linear and non-linear cooling profiles
  • Low running costs: estimated at 1% of liquid nitrogen controlled rate freezing
  • Temperature remains at -100°C at the end of cycle for straw applications until freezer is switched off
  • Uninterruptible Power Supply (UPS): complete cycle run if power fails (supplied as an optional accessory)
  • CE marked (laboratory use)
  • Servicing and calibration available
  • 3 year warranty
Specifications:
  • Overall Size: W 36.9 cm, D 26.6 cm, H 45.3 cm (with lid)
  • Operating temperature (environment): 20°C to 30°C
  • A number of fixed plates available (standard straws, high security straws, cryovials, cryocyte bags and microplates)
  • Freezer can be run as a stand alone pre-programmed unit or connected to a control PC (computer with serial port and control software and Windows)
  • Software allowing configuration of existing profiles, creation of new customer profiles, data logging and reporting. All data is logged in an encrypted and Excel readable form.
  • Standard, pre-set cooling profiles available
  • Backup electrical supply: 750 VA UPS capable of running freezer for 3 hour cycle in the case of an electrical power failure
  • Cleaning: Seamless, no dirt traps, may be cleaned using standard wipes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Cryogenic Freezer
Temperaturområde -100 °C
Kammarmaterial Aluminum
Certifikat och efterlevnad RoHS, CE, UKCA
Stil Benchtop
Färg Gray
Avfrosta Automatic
Mått (DxBxH) Exteriör 264 x 367 x 445 mm
PC programmerbarhet Användarprogramvara
Amperage 2.5 A
Pluggtyp EU, Storbritannien
Elektriska krav Mains Supply: 100/240 V, 50/60 Hz, Unit Supply: 24 V DC
Energianvändning 150 W
Kompressor CFC-free
Vikt (metrisk) 9.8 kg
Håller 16 x 0,5 ml CBS sugrör med hög säkerhet