Läs mer
BINDER™ Bekväm vattenförsörjning
Handla allt BINDER Produkter
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För versioner med aktiv befuktning
- Flexibel positionering
- Möjliggör tillförsel av vatten till flera CB-enheter samtidigt via vattenbehållare
- Ej förfylld
- 10 L vattenbehållare med magnetisk hållare
- Slangadapter med praktisk snabbkoppling och vattenstoppsfunktion
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Beskrivning | Bekväm vattenförsörjning - för versioner med aktiv befuktning, Set bestående av 10 liters vattenbehållare med magnethållare, slangadapter med praktisk snabbkoppling och vattenstoppsfunktion, flexibel positionering, gör att vatten kan tillföras flera CB-enheter samtidigt via en vattenbehållare, ej förfylld. |
| För användning med (utrustning) | BINDER Kammare CB170, CB260 |
| Material | Plast |
| Typ | Vattenförsörjning |
| Inkluderar | 10 L vattenbehållare med magnethållare, Slangadapter med praktisk snabbkoppling och vattenstoppsfunktion |