Läs mer
BINDER™ Bekväm vattenförsörjning
Handla allt BINDER Produkter
Material:
Plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utvändig
- Med magnetisk hållare
- Flexibel placering av vattenbehållaren
- Slanganslutning till kapseln med praktisk snabbkoppling och vattenstoppsfunktion
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Bekväm vattenförsörjning - Extern, med magnethållare, Flexibel placering av vattenbehållaren med magnethållare, slangadapter för vattenbehållare med praktisk snabbkoppling, och vattenstoppsfunktion |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series KBF-S |
| Material | Plast |
| Typ | Vattenförsörjning |
| Inkluderar | Magnetisk hållare |