Läs mer
Konventionell stängning polyetentereftalat blodrör
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bloduppsamlingsrör |
| Tillsats | Litium Heparin |
| Material | PET |
| Förslutningstyp | Traditionell mössa |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Stängningsfärg | Grön |
| Etiketttyp | papper |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |