Läs mer
Miele Professional™ Konverteringssats UBS 2
Handla allt Miele Produkter
:
omvandlingssats; övre korgar; modell G 78 till PG 85
Beskrivning
- Konverterar gamla injektorkorgar för att passa in i nya Miele PG85 serie labbtvättmaskiner
- För lasthållare och överkorgar för modellserie G 78 utan torkkoppling
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |