Läs mer
Miele Professional™ Konverteringssats
Handla allt Miele Produkter
:
omvandlingssats; övre korgar; modell G 78 till PG 85; svetsad vattenförsörjning
Beskrivning
- För äldre lastbärare utan torkkoppling
- För äldre lastbärare med svetsad vattenförsörjning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Håller | Plast |