Läs mer
Corning™ XT Starter Isfria kylare
BIOPHARMA
Produktkod. 15582781
Change view
Inkluderar:
Endast XT Starterhållare
XT-hållare och XT Cooling Core
XT-hållare, XT-kylkärna, CoolRack M-PCR-modul
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15582781 XT-hållare och XT Cooling Core Varje
15592781 Endast XT Starterhållare Varje
15522791 XT-hållare, XT-kylkärna, CoolRack M-PCR-modul Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15582781 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 SEK
    2623.41 SEK / Paket med 1
    Save 186.59 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Bänkkylsystem som ger provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier.
En isfri kylare med öppen plattform som rymmer de flesta CoolRack™ och CoolSink™ moduler. Låg profil och litet fotavtryck gör den idealisk för användning i huven och håller proverna kalla (0,5° till 4,0 °C) upp till fyra timmar. 1 °C till °8 C temperaturindikator ger visuell försäkran om temperaturprestanda. För att förlänga kylningstiden, förvara en extra XT Cooling Core i frysen och rotera Cores efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lila
För användning med (applikation) Provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier
Inkluderar XT-hållare och XT Cooling Core
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) Exteriör 16.2 x 12.1 x 6 cm
Typ Isfri kylare
Håller CoolRack och CoolSink Moduler