Läs mer
Corning™ XT Starter Isfria kylare
BIOPHARMA
Produktkod. 15592781
Change view
Inkluderar:
Endast XT Starterhållare
XT-hållare och XT Cooling Core
XT-hållare, XT-kylkärna, CoolRack M-PCR-modul
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15592781 Endast XT Starterhållare Varje
15582781 XT-hållare och XT Cooling Core Varje
15522791 XT-hållare, XT-kylkärna, CoolRack M-PCR-modul Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15592781 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 SEK
    818.68 SEK / Paket med 1
    Save 61.32 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-03-2027
Bänkkylsystem som ger provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier.
  • Öppen plattform kylare som rymmer de flesta Corning CoolRack™ och Corning CoolSink™ moduler
  • Låg profil och litet fotavtryck gör den idealisk för användning i huven
  • Håller proverna kalla (0,5 °C till 4,0 °C) i upp till fyra timmar
  • 1 °C till °8 C temperaturindikator ger visuell försäkran om korrekt temperatur.
  • Systemet kan också användas med torris för att skapa en kompakt, bärbar, snabbfrysande arbetsstation för bakterier, virus eller proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller CoolRack och CoolSink Moduler
Typ Isfri kylare
Färg Lila
För användning med (applikation) Provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier
Inkluderar Endast XT Starterhållare
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) Exteriör 16.2 x 12.1 x 6.1 cm