Läs mer
Corning™ XT Starter Isfria kylare
BIOPHARMA
Produktkod. p-6707019
Inkluderar:
Endast XT Starterhållare
XT Holder, XT Cooling Core, CoolRack M-PCR Module
XT-hållare och XT Cooling Core
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15582781
Brand: Corning™ 432014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bänkkylsystem som ger provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier.
En isfri kylare med öppen plattform som rymmer de flesta CoolRack™ och CoolSink™ moduler. Låg profil och litet fotavtryck gör den idealisk för användning i huven och håller proverna kalla (0,5° till 4,0 °C) upp till fyra timmar. 1 °C till °8 C temperaturindikator ger visuell försäkran om temperaturprestanda. För att förlänga kylningstiden, förvara en extra XT Cooling Core i frysen och rotera Cores efter behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller CoolRack och CoolSink Moduler
Typ Isfri kylare
Färg Lila
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 1/Cs.
För användning med (applikation) Provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier
Inkluderar XT-hållare och XT Cooling Core
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) Exteriör 16.2 x 12.1 x 6 cm