Läs mer
Corning™ CoolBox™ XT-system
Färg:
Grön
Lila
Orange
Rosa
Inkluderar:
CoolBox 2XT-system, CoolRack PCR96, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M-PCR
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
Hållare och en kylkärna
Hållare och två kylkärnor
Produktlinje:
CoolBox 2XT
CoolBox 2XT PCR-system
CoolBox XT
CoolBox XT M24-systemet
CoolBox XT PCR-remssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Limited quantities remain. Buy now at a deep discount.
(Discontinued: 432033; Suggested Replacement: 432026 + 432053 + 432040)
Ready to Use PCR Sample Preparation CoolBox 2XT System comes complete with CoolBox, cooling core and both M24 and PCR96 CoolRack module.
- For use with one 96-well PCR plate or strip wells or tubes and 24 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes
- Includes: CoolBox 2XT System, SBS-compatible CoolRack XT M24, CoolRack PCR96
- Suggested application: PCR/qPCR plate and reagent tube preparation
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Benchtop cooling system |
| Färg | Grön |
| Typ | Cool Box |
| För användning med (applikation) | Enables Cooling for 16 Hours, Freezing for 8 Hours |
| Håller | 96 (1.5 to 2 mL Microfuge Tubes) |
| Inkluderar | CoolBox 2XT-system, CoolRack PCR96, SBS-kompatibel CoolRack XT M24 |
| Produktlinje | CoolBox 2XT PCR-system |
| Vikt (metrisk) | 7 kg |