Läs mer
Corning™ CoolBox™ XT-system
BIOPHARMA
Produktkod. 15592791
Färg:
Grön
Lila
Orange
Rosa
Inkluderar:
CoolBox 2XT-system, CoolRack PCR96, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M-PCR
CoolBox XT-system, SBS-kompatibel CoolRack XT M24
Hållare och en kylkärna
Hållare och två kylkärnor
Produktlinje:
CoolBox 2XT
CoolBox 2XT PCR-system
CoolBox XT
CoolBox XT M24-systemet
CoolBox XT PCR-remssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15592791
Brand: Corning™ 432024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier.
Corning CoolBox XT-system är arbetsstationer för bänkkylning som ger provkylning eller frysning utan is, elektricitet eller batterier. CoolBox Systemen är mångsidiga och rymmer en mängd olika provformat och temperaturer. Den modulära designen möjliggör användning av CoolRack™ och CoolSink™ termoledande provmoduler för att hålla mikrofugrör, kryogena flaskor, PCR-rör eller -plattor, analysplattor och mer.
  • Består av en bas, kylpatron/kärna och ett lock
  • Inkluderar en magnetiserad krage och en 1° till °8 C temperaturindikator för visuell försäkran om korrekt temperatur
  • Att använda med valfri 30 plats Corning CoolRack Rörmodul
  • De interna kyl- eller fryskärnorna ger 0,5° till 4 °C i över 10 timmar med öppet lock och över 16 timmar med stängt lock
  • CoolBox System kan också användas med torris för att skapa en kompakt, bärbar arbetsstation för snabbfrysning för bakterier, virus eller proteiner.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Bänkkylsystem
    Färg Rosa
    Typ Kylbox
    För användning med (applikation) Möjliggör kylning i 16 timmar, frysning i 8 timmar
    Håller 30 Plats
    Inkluderar Hållare och en kylkärna
    Produktlinje CoolBox XT
    Vikt (metrisk) 3 kg