Läs mer
Corning™ CoolCell™ Cellfrysningsflaskabehållare
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15542771
Ansicht ändern
Click to view available options
Håller:
12 (standard 1 till 2 ml kryogena flaskor)
Packungsgröße:
Varje
Artikelnummer. Håller Packungsgröße
15542771 12 (standard 1 till 2 ml kryogena flaskor) Varje
1 options
Artikelnummer. 15542771 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 432000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kontrollerar fryshastigheten till -1 C/°minut när den placeras i en -80 C °frys.
Corning CoolCell, i kombination med en frys med -80°C ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1°C/minut som är idealisk för kryokonservering av de flesta celler och cellinjer. Genom att använda en kombination av tvärbundet polyetenskum med likformig densitet, en kärna i fast form och radiell flasksymmetri är frysprofilerna konsekventa och reproducerbara. Skummet är icke-absorberande och kommer att medföra försumbara förändringar i frysens miljö och därigenom skydda närliggande frusna prover. Avlägsna flaskorna genom att vända enheten upp och ned så att flaskorna glider ut.
Funktioner: Unika egenskaper för frysning med kontrollerad hastighet med Corning™ CoolCell™ innefattar:
  • Användarvänlighet
  • Alkohol- och vätskefri frysning
  • Lägre användningskostnad än alkoholbaserade enheter
  • Hög cellåtervinning och cellviabilitet
  • Reproducerbarhet
  • Enkelt, konsekvent sätt att standardisera frysning med kontrollerad hastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Hög cellåtervinning, cellviabilitet
Färg Lila
Material Skumma
Form Rund
Typ Frysbox
Håller 12 (standard 1 till 2 ml kryogena flaskor)
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Vikt (metrisk) 0.19 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.