Läs mer
Corning™ Förlängningskrage för CoolBox™ XT-system
Färg:
Grön
Lila
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För användning med CoolBox XT och CoolBox 2XT för att utöka höjden vid användning av höga rörmoduler. Kragen är magnetiserad och fäster lätt på enhetens bas.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rosa |
| Form | Fyrkantig |
| Typ | Förlängningskrage |
| För användning med (applikation) | Förläng höjden när du använder höga rörmoduler |
| För användning med (utrustning) | CoolBox XT och CoolBox 2XT |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 20,0 x 16,0 x 7,0 cm (7,8 x 6,2 x 2,7 tum) Interiör: 14,0 x 9,4 x 7,0 cm (5,5 x 3,7 x 2,7 tum) |
| Längd (engelska) | 7,8 tum |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Bredd (engelska) | 6,2 tum. |
| Visa mer |