Läs mer
Corning™ Förlängningskrage för CoolBox™ XT-system
BIOPHARMA
Produktkod. 15582851
Färg:
Grön
Lila
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
Lockstängning ej möjlig med tillägg av förlängningskrage
Produktkod. 15582851
Brand: Corning™ 432083
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lockstängning ej möjlig med tillägg av förlängningskrage
För användning med CoolBox™ XT-system. Corning™ Förlängningskrage krävs vid användning av högre CoolRack™ rörmoduler och höga rör in CoolBox system.
För användning med CoolBox XT och CoolBox 2XT för att utöka höjden vid användning av höga rörmoduler. Kragen är magnetiserad och fäster lätt på enhetens bas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lila
Form Rektangulär
Typ Förlängningskrage
För användning med (applikation) Förläng höjden när du använder höga rörmoduler
För användning med (utrustning) CoolBox XT och CoolBox 2XT
Kvantitet 1/Pk.
Mått (L x B x H) 20,0 x 16,0 x 7,0 cm (7,8 x 6,2 x 2,7 tum) Interiör: 14,0 x 9,4 x 7,0 cm (5,5 x 3,7 x 2,7 tum)
Längd (engelska) 7,8 tum
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (engelska) 6,2 tum.
Bredd (metrisk) 16 cm
Höjd (engelska) 2,75 tum
Höjd (metrisk) 7 cm