Läs mer
Corning™ CoolCell™ 5 ml påfyllningsflaskor för CoolCell LX Container
Beskrivning
Corning CoolCell, i kombination med en frys med -80°C ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1°C/minut som är idealisk för kryokonservering av de flesta celler och cellinjer. Genom att använda en kombination av tvärbundet polyetenskum med likformig densitet, en kärna i fast form och radiell flasksymmetri är frysprofilerna konsekventa och reproducerbara. Skummet är icke-absorberande och kommer att medföra försumbara förändringar i frysens miljö och därigenom skydda närliggande frusna prover. Avlägsna flaskorna genom att vända enheten upp och ned så att flaskorna glider ut.
Funktioner: Unika egenskaper för frysning med kontrollerad hastighet med Corning™ CoolCell™ innefattar:
- Användarvänlighet
- Alkohol- och vätskefri frysning
- Lägre användningskostnad än alkoholbaserade enheter
- Hög cellåtervinning och cellviabilitet
- Reproducerbarhet
- Enkelt, konsekvent sätt att standardisera frysning med kontrollerad hastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Inkluderar | Glycerol |
| nr per ärende | 6 |
| Antal per förpackning | 6 |
| För användning med (utrustning) | CoolCell 5 ml LX-behållare |