Läs mer
Corning™ CoolCell™ 2mL påfyllningsflaskor för CoolCell™ LX- och FTS30-behållare
BIOPHARMA
Produktkod. 15595525
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15595525 Klart Paket med 6
1 options
Produktkod. 15595525 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432076
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lämplig för upprepad användning. Corning™ CoolCell™ 2 ml fyllmedelsflaskor säkerställer konsistens i cellfryshastigheten och enhetliga resultat vid användning CoolCell behållare.
Corning CoolCell, i kombination med en frys med -80°C ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1°C/minut som är idealisk för kryokonservering av de flesta celler och cellinjer. Genom att använda en kombination av tvärbundet polyetenskum med likformig densitet, en kärna i fast form och radiell flasksymmetri är frysprofilerna konsekventa och reproducerbara. Skummet är icke-absorberande och kommer att medföra försumbara förändringar i frysens miljö och därigenom skydda närliggande frusna prover. Avlägsna flaskorna genom att vända enheten upp och ned så att flaskorna glider ut.
Funktioner: Unika egenskaper för frysning med kontrollerad hastighet med Corning™ CoolCell™ innefattar:
  • Användarvänlighet
  • Alkohol- och vätskefri frysning
  • Lägre användningskostnad än alkoholbaserade enheter
  • Hög cellåtervinning och cellviabilitet
  • Reproducerbarhet
  • Enkelt, konsekvent sätt att standardisera frysning med kontrollerad hastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Färg Klart
Volym (metrisk) 2 mL
Inkluderar Glycerol
nr per ärende 6
Antal per förpackning 6
För användning med (utrustning) CoolCell LX, CoolCell FTS30 5ml LX-behållare