Läs mer
Corning™ CoolCell™ FTS30 Cellfrysningsflaskabehållare
BIOPHARMA
Produktkod. 15522781
Change view
Färg:
Grön
Lila
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15522781 Grön Varje
15502781 Lila Varje
15512781 Orange Varje
15532781 Rosa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15522781 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6905.00 SEK
    6053.04 SEK / Paket med 1
    Save 851.96 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flaskor uppnår en enhetlig och reproducerbar -°1 C/minut frysprofil och termiska profiler är mycket reproducerbara.
Corning CoolCell, i kombination med en frys med -80°C ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1°C/minut som är idealisk för kryokonservering av de flesta celler och cellinjer. Genom att använda en kombination av tvärbundet polyetenskum med likformig densitet, en kärna i fast form och radiell flasksymmetri är frysprofilerna konsekventa och reproducerbara. Skummet är icke-absorberande och kommer att medföra försumbara förändringar i frysens miljö och därigenom skydda närliggande frusna prover. Avlägsna flaskorna genom att vända enheten upp och ned så att flaskorna glider ut.
Funktioner: Unika egenskaper för frysning med kontrollerad hastighet med Corning™ CoolCell™ innefattar:
  • Användarvänlighet
  • Alkohol- och vätskefri frysning
  • Lägre användningskostnad än alkoholbaserade enheter
  • Hög cellåtervinning och cellviabilitet
  • Reproducerbarhet
  • Enkelt, konsekvent sätt att standardisera frysning med kontrollerad hastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Material Polyetenskum
Form Rund
Typ Frysbox
Håller 30 (Standard 1 till 2 ml kryogena injektionsflaskor)
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Mått (L x B) 16.5 x 11.5 cm
Längd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Diameter (metrisk) Well 12.7 mm
Vikt (metrisk) 1 kg