Läs mer
Corning™ CoolCell™ FTS30 Cellfrysningsflaskabehållare
Beskrivning
Corning CoolCell, i kombination med en frys med -80°C ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1°C/minut som är idealisk för kryokonservering av de flesta celler och cellinjer. Genom att använda en kombination av tvärbundet polyetenskum med likformig densitet, en kärna i fast form och radiell flasksymmetri är frysprofilerna konsekventa och reproducerbara. Skummet är icke-absorberande och kommer att medföra försumbara förändringar i frysens miljö och därigenom skydda närliggande frusna prover. Avlägsna flaskorna genom att vända enheten upp och ned så att flaskorna glider ut.
Funktioner: Unika egenskaper för frysning med kontrollerad hastighet med Corning™ CoolCell™ innefattar:
- Användarvänlighet
- Alkohol- och vätskefri frysning
- Lägre användningskostnad än alkoholbaserade enheter
- Hög cellåtervinning och cellviabilitet
- Reproducerbarhet
- Enkelt, konsekvent sätt att standardisera frysning med kontrollerad hastighet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Lila |
| Material | Polyetenskum |
| Form | Rund |
| Typ | Frysbox |
| Håller | 30 (Standard 1 till 2 ml kryogena injektionsflaskor) |
| Kvantitet | 1/Pk., 1/Cs. |
| Mått (L x B) | 16.5 x 11.5 cm |
| Längd (metrisk) | 16.5 cm |
| Bredd (metrisk) | 11.5 cm |
| Diameter (metrisk) Well | 12.7 mm |
| Visa mer |