Läs mer
Corning™ CoolCell™ LX flaskbehållare för cellfrysning
BIOPHARMA
Produktkod. 15592771
Change view
Håller:
12 (Standard 3,5 till 5 mL kryogena injektionsflaskor)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15592771 12 (Standard 3,5 till 5 mL kryogena injektionsflaskor) Varje
1 options
Produktkod. 15592771 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432005
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1° C/minut när den placeras i en frys med -80 °C.
Corning CoolCell, i kombination med en frys med -80°C ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1°C/minut som är idealisk för kryokonservering av de flesta celler och cellinjer. Genom att använda en kombination av tvärbundet polyetenskum med likformig densitet, en kärna i fast form och radiell flasksymmetri är frysprofilerna konsekventa och reproducerbara. Skummet är icke-absorberande och kommer att medföra försumbara förändringar i frysens miljö och därigenom skydda närliggande frusna prover. Avlägsna flaskorna genom att vända enheten upp och ned så att flaskorna glider ut.
Funktioner: Unika egenskaper för frysning med kontrollerad hastighet med Corning™ CoolCell™ innefattar:
  • Användarvänlighet
  • Alkohol- och vätskefri frysning
  • Lägre användningskostnad än alkoholbaserade enheter
  • Hög cellåtervinning och cellviabilitet
  • Reproducerbarhet
  • Enkelt, konsekvent sätt att standardisera frysning med kontrollerad hastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lila
Material Polyetenskum
Form Rund
Typ Frysbox
För användning med (applikation) Kryokonservering av de flesta celler och cellinjer
Håller 12 (Standard 3,5 till 5 mL kryogena injektionsflaskor)
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Mått (L x B) 9.5 x 14.5 cm
Längd (metrisk) 9.5 cm
Bredd (metrisk) 14.5 cm
Diameter (metrisk) Well 12.7 mm
Vikt (metrisk) 0.5 kg