Läs mer
Corning™ CoolCell™ LX flaskbehållare för cellfrysning
BIOPHARMA
Produktkod. 15813885
Change view
Färg:
Blandade (grön, orange, rosa, lila)
Grön
Lila
Orange
Rosa
Kvantitet:
1/Förpackning, 1/Cs.
4/förp., 1/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
15813885 Blandade (grön, orange, rosa, lila) 4/förp., 1/Cs. Paket med 4
15552771 Lila 1/Förpackning, 1/Cs. Varje
15562771 Grön 1/Förpackning, 1/Cs. Varje
15572771 Orange 1/Förpackning, 1/Cs. Varje
15582771 Rosa 1/Förpackning, 1/Cs. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15813885 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8440.00 SEK
    7626.39 SEK / Paket med 4
    Save 813.61 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1° C/minut när den placeras i en frys med -80 °C.
Corning CoolCell, i kombination med en frys med -80°C ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1°C/minut som är idealisk för kryokonservering av de flesta celler och cellinjer. Genom att använda en kombination av tvärbundet polyetenskum med likformig densitet, en kärna i fast form och radiell flasksymmetri är frysprofilerna konsekventa och reproducerbara. Skummet är icke-absorberande och kommer att medföra försumbara förändringar i frysens miljö och därigenom skydda närliggande frusna prover. Avlägsna flaskorna genom att vända enheten upp och ned så att flaskorna glider ut.
Funktioner: Unika egenskaper för frysning med kontrollerad hastighet med Corning™ CoolCell™ innefattar:
  • Användarvänlighet
  • Alkohol- och vätskefri frysning
  • Lägre användningskostnad än alkoholbaserade enheter
  • Hög cellåtervinning och cellviabilitet
  • Reproducerbarhet
  • Enkelt, konsekvent sätt att standardisera frysning med kontrollerad hastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blandade (grön, orange, rosa, lila)
Material Polyetenskum
Form Rund
Typ Frysbox
För användning med (applikation) Kryokonservering av de flesta celler och cellinjer
Håller 12 (standard 1 till 2 ml kryogena flaskor)
Kvantitet 4/förp., 1/Cs.
Mått (L x B) 11.7 x 10.11 cm
Längd (metrisk) 11.7 cm
Bredd (metrisk) 10.11 cm
Diameter (metrisk) Well 12.7 mm
Vikt (metrisk) 0.5 kg