Läs mer
Corning™ CoolCell™ LX flaskbehållare för cellfrysning
BIOPHARMA
Produktkod. p-6936053
Färg:
Blandade (grön, orange, rosa, lila)
Grön
Lila
Orange
Rosa
Kvantitet:
1/Pk., 1/Cs.
4/Pk., 1/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15552771
Brand: Corning™ 432001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1° C/minut när den placeras i en frys med -80 °C.
Corning CoolCell, i kombination med en frys med -80°C ger alkoholfri frysning med en hastighet av -1°C/minut som är idealisk för kryokonservering av de flesta celler och cellinjer. Genom att använda en kombination av tvärbundet polyetenskum med likformig densitet, en kärna i fast form och radiell flasksymmetri är frysprofilerna konsekventa och reproducerbara. Skummet är icke-absorberande och kommer att medföra försumbara förändringar i frysens miljö och därigenom skydda närliggande frusna prover. Avlägsna flaskorna genom att vända enheten upp och ned så att flaskorna glider ut.
Funktioner: Unika egenskaper för frysning med kontrollerad hastighet med Corning™ CoolCell™ innefattar:
  • Användarvänlighet
  • Alkohol- och vätskefri frysning
  • Lägre användningskostnad än alkoholbaserade enheter
  • Hög cellåtervinning och cellviabilitet
  • Reproducerbarhet
  • Enkelt, konsekvent sätt att standardisera frysning med kontrollerad hastighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lila
Material Polyetenskum
Form Rund
Typ Frysbox
För användning med (applikation) Kryokonservering av de flesta celler och cellinjer
Håller 12 (standard 1 till 2 ml kryogena flaskor)
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Mått (L x B) 11.7 x 10.11 cm
Längd (metrisk) 11.7 cm
Bredd (metrisk) 10.11 cm
Diameter (metrisk) Well 12.7 mm
Vikt (metrisk) 0.19 kg