Läs mer
Fisherbrand™ CoolCube Microtube och PCR Tube Cooler
Produktkod. 16321338 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Autoklaveringsbar:
Får inte autoklaveras
Produktkod. Autoklaveringsbar
16321338 Får inte autoklaveras
1 options
Produktkod. 16321338
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar enzymer och andra temperaturkänsliga prover från nedbrytning när du arbetar på laboratoriebänken. Microtube and PCR Tube Cooler aktiveras över natten i frysen och ger tillfällig kylförvaring genom att eliminera behovet av ishinkar.
  • Idealisk för att tillfälligt lagra temperaturkänsliga prover medan reaktioner ställs in
  • Håller 0 °C i 4 timmar
  • Dubbelsidig
  • Rymmer upp till 36 x 1,5/2,0 ml mikrorör
  • Den andra sidan rymmer 0,2 mL PCR-rör och -remsor eller en 96-brunnars PCR-platta med extra kapacitet för 10 x 1,5/2,0 mL mikrorör
Specifikationer
Mått (L x B x H) 14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 tum)
För användning med (applikation) Att hålla proverna kallt på bänken utan en ishink
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 1 kg
Håller Temp., Timmar 0 °C i 4 timmar
Färg ljusgrå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras