Beskrivning
- Max rotorkapacitet: 18 x 1,5/2,0 ml kärl
- Max hastighet: 16 873 x g (14 000 rpm)
- litet footprint och låg åtkomsthöjd på 23 cm
- OptiBowl™ design för tyst drift– även utan rotorlock
- Eppendorf Quicklock™ rotor möjliggör snabb och ergonomisk locklåsning
- Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
- Temperaturintervall från 0°C till +40°C
- Säkerställd temperatur på°4 C vid maximalt varvtal
- FastTemp-funktion för snabb förkylning och maximerad temperaturnoggrannhet inuti rotorn
- ECO-strömavstängning kopplas in efter 8 timmar utan användning för att minska energiförbrukningen (46 % över natten) och förlänga kompressorns livslängd (kan avaktiveras)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 18 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 14,000 rpm |
| Max. RCF | 16,873 x g |
| Visa | Stor LCD |
| Höjd (engelska) Exteriör | 9,8 tum |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 25 cm |
| Bullernivå | <57 dB(A) |
| Timer | 30 sek till 9:59 tim, kontinuerlig körning |
| Bredd (engelska) Exteriör | 11,7 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 30 cm |
| Visa mer |