Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5418 R - Kyld mikrocentrifug
Produktkod. p-7159217 Handla allt Eppendorf Produkter
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15865043
Brand: Eppendorf™ 5401000010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Den kylda Eppendorf centrifuger 5418 R är en 18-platsers centrifug designad för låg till medelstor kapacitet med 1,5 till 2,0 ml rör och mikrobehållare™ . Extremt kompakt med låg åtkomsthöjd och mycket tyst drift, den klarar upp till 16 873 x g, vilket gör den idealisk för standardapplikationer inom molekylärbiologi.
  • Max rotorkapacitet: 18 x 1,5/2,0 ml kärl
  • Max hastighet: 16 873 x g (14 000 rpm)
  • litet footprint och låg åtkomsthöjd på 23 cm
  • OptiBowl™ design för tyst drift– även utan rotorlock
  • Eppendorf Quicklock™ rotor möjliggör snabb och ergonomisk locklåsning
  • Mjukt beröringslock med ett finger för ergonomisk användning
  • Temperaturintervall från 0°C till +40°C
  • Säkerställd temperatur på°4 C vid maximalt varvtal
  • FastTemp-funktion för snabb förkylning och maximerad temperaturnoggrannhet inuti rotorn
  • ECO-strömavstängning kopplas in efter 8 timmar utan användning för att minska energiförbrukningen (46 % över natten) och förlänga kompressorns livslängd (kan avaktiveras)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 18 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 14,000 rpm
Max. RCF 16,873 x g
Visa Stor LCD
Höjd (engelska) Exteriör 9,8 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 25 cm
Bullernivå <57 dB(A)
Timer 30 sek till 9:59 tim, kontinuerlig körning
Bredd (engelska) Exteriör 11,7 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 30 cm
Temperaturområde 0 °C till 40 °C
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Inkluderar Med Rotor FA-45-18-11 och Rotorlock
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, lock nödöppning, certifierade aerosoltäta rotorlock
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Mått (L x B x H) Exteriör 300 x 460 x 250 mm
Controllertyp Vridknappar
Modell centrifuger 5418 R, vridknapp
Wattal 320 W
Rotor ingår Ja
Kylt Ja
Standarder EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen för mer information)
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V