Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5920 R
Handla allt Eppendorf Produkter
Beskrivning
kyld, med rotor S-4xUniversal-large, inklusive Universalbägare och adaptrar för koniska rör 5 ml / 15 ml / 25 ml / 50 ml och plattor, 230 V / 50 - 60 Hz
- Swing-skoprotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 1 000 ml
- Plattorotoralternativ för centrifugering av alla typer av MTP-, datorR- eller Deepwell-plattor
- Rotorer med fast vinkel för applikationer inom molekylärbiologi med hög hastighet i rör från 0,2 ml till 50 ml
- Hög centrifugeringshastighet på upp till 21 194 x g (13 700 rpm)
- Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock och lock möjliggör snabb och ergonomisk locklåsning
- Centrifuglock med mjuk lockstängning
- Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
- Kompakt footprint sparar värdefullt bänkutrymme
- Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer |
| Controllertyp | Knappsats |
| Beskrivning | centrifuger 5920 R |
| Kapacitet | 4 x 1000 mL |
| Max. RCF | 21,194 x g |
| Max. Hastighet | 13,500 rpm |
| Kylt | Ja |
| Visa | Stor, starkt upplyst LCD-skärm |
| Inkluderar | Med Rotor S-4 x 1 000, platta/rör Skopor och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör |
| Modell | centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats |
| Visa mer |
centrifuger 5920 R är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.