Läs mer
Eppendorf™ centrifuger 5920 R
BIOPHARMA
Produktkod. 16652842 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Inkluderar:
Med Rotor S-4 x 1 000, plåt/rör Skopor och adaptrar för rundbottnade rör med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4 x 1 000, platta/rör Skopor och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4 x 1 000, skopor med hög kapacitet och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4 x 750, runda hållare och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör
Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml koniska rör och plattor
Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för rundbottnade rör med diameter 13/16 mm
Med Rotor S-4x1 000, plåt/rör hållare och plåthållare
Rotor, runda hinkar, adaptrar för 15/50 ml koniska rör
Utan rotor
Modell:
centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats
centrifuger 5920 R, knappsats
Rotor:
Nej
S-4 xUniversal-large
S-4x1000
S-4x750
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Modell Rotor Elektriska krav Förpackningsstorlek
16652842 Med Rotor S-4x1 000, plåt/rör hållare och plåthållare centrifuger 5920 R, knappsats S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) -
16574144 Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml koniska rör och plattor centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats S-4 xUniversal-large 230 V, 50/60 Hz (EU) -
16000552 Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för rundbottnade rör med diameter 13/16 mm centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats S-4 xUniversal-large 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15743315 Med Rotor S-4 x 750, runda hållare och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats S-4x750 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15694614 Med Rotor S-4 x 1 000, skopor med hög kapacitet och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15638610 Med Rotor S-4 x 1 000, platta/rör Skopor och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15763315 Med Rotor S-4 x 1 000, plåt/rör Skopor och adaptrar för rundbottnade rör med diameter 13/16 mm centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15713315 Med Rotor S-4 x 750, runda hållare och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör centrifuger 5920 R (EU-IVD), knappsats S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
15885123 Utan rotor centrifuger 5920 R, knappsats Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Varje
16564144 Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml koniska rör och plattor centrifuger 5920 R, knappsats S-4 xUniversal-large 230 V, 50/60 Hz (EU) -
15815143 Med Rotor S-4 xUniversal-large, universella hållare och adaptrar för rundbottnade rör med diameter 13/16 mm centrifuger 5920 R, knappsats S-4 xUniversal-large 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15865133 Med Rotor S-4 x 750, runda hållare och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör centrifuger 5920 R, knappsats S-4x750 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15805133 Med Rotor S-4 x 1 000, skopor med hög kapacitet och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör centrifuger 5920 R, knappsats S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15845133 Med Rotor S-4 x 1 000, platta/rör Skopor och adaptrar för 15 ml/50 ml koniska rör centrifuger 5920 R, knappsats S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
15825133 Rotor, runda hinkar, adaptrar för 15/50 ml koniska rör centrifuger 5920 R, knappsats S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 16652842 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5948000174
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Den kylda Eppendorf centrifuger 5920 R erbjuder prestanda med hög genomströmning och avancerad temperaturhantering i en mycket kompakt design. Med en kapacitet på upp till 4 x 1 000 ml / 52 x 50 ml koniska rör kan den snurra både plattor och rör i samma hink för verklig flexibilitet.
kyld, med rotor S-4xUniversal-large, inklusive Universalbägare och adaptrar för koniska rör 5 ml / 15 ml / 25 ml / 50 ml och plattor, 230 V / 50 - 60 Hz
  • Swing-skoprotorer och adaptrar rymmer rör och flaskor från 0,2 ml till 1 000 ml
  • Plattorotoralternativ för centrifugering av alla typer av MTP-, datorR- eller Deepwell-plattor
  • Rotorer med fast vinkel för applikationer inom molekylärbiologi med hög hastighet i rör från 0,2 ml till 50 ml
  • Hög centrifugeringshastighet på upp till 21 194 x g (13 700 rpm)
  • Aerosoltät Eppendorf Quicklock™ lock och lock möjliggör snabb och ergonomisk locklåsning
  • Centrifuglock med mjuk lockstängning
  • Tyst drift för att förbättra din arbetsmiljö
  • Kompakt footprint sparar värdefullt bänkutrymme
  • Automatisk rotorigenkänning och ovågdetektering för maximal driftsäkerhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD för vissa katalognummer
Controllertyp Knappsats
Kapacitet 4 x 1000 mL, 4 x 7 MTP
Max. RCF 21,194 x g
Max. Hastighet 100 till 13 700 rpm
Kylt Ja
Inkluderar Med Rotor S-4x1 000, plåt/rör hållare och plåthållare
Modell centrifuger 5920 R, knappsats
Bullernivå <55 dB(A)
Profil (acceleration/bromsning) 10/10
Programlagring 99 (5 programnycklar)
Rotor S-4x1000
Rotor ingår Ja
Säkerhetsfunktioner locklås, stålbepansrad säkerhetskammare, visningsport för hastighetsvalidering, locknödöppning, automatisk rotorigenkänning, certifierade aerosoltäta rotorlock och aerosoltäta lock, Rotorlivscykelräknare, automatisk ovågigenkänning
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klass A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen för mer information)
Timer 10 sek till 99 timmar. 59 min, funktion för kontinuerlig körning, kortsnurr
Bredd (engelska) Exteriör 29,2 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 74 cm
Höjd (engelska) Exteriör 15,9 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 40 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spänning 230 V
Wattal 1650 W
Produkttyp Bänkcentrifug
Visningstyp Stor, starkt upplyst LCD
Visa mer Visa mindre
centrifuger 5920 R är utformad för att separera flytande ämnesblandningar med olika densiteter, i synnerhet för att bearbeta och analysera prover från människokroppen i in vitro diagnostiska applikationer för att säkerställa att in vitro diagnostikanordningen kan användas enligt dess avsedda syfte. Denna centrifug inklusive komponenter är en in vitro-diagnostik enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG daterat den 27 oktober 1998. Eppendorf-centrifuger är uteslutande avsedda för inomhusbruk av utbildade specialister.