Läs mer
Ohaus™ Kyld termisk shaker
Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mikroplattor redo utan behov av några extra tillbehör
- Valfria modulblock kan rymma mikrorör, centrifugrör, flaskor eller odlingsrör
- Enheten rymmer mikroplattor eller modulblock med en inre kapacitet på 127 mm
- Idealisk för analyser som kräver en stabil, kontrollerad temperatur
- Värmer till 65 °C och svalnar till 10 °C under rumstemperatur
- LED-displayer för temperatur, hastighet och tid
- Kalibreringsläge för temperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 3 mm |
| Hastighetsintervall | 100 till 1200 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 1 A |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient -10° till 65 °C |
| Amperage | 1 A |
| Håller | Mikroplattor, modulblock |
| Certifikat och efterlevnad | CE, TUV |
| Djup (engelska) | 17,90 tum. |
| Djup (metriskt) | 45.50 cm |
| Mått (L x B) | 45.50 x 27.90 cm |
| Visa mer |