Läs mer
Corning™ Förlängningskrage för CoolBox™ 2XT-system
Beskrivning
För användning med CoolBox XT och CoolBox 2XT för att utöka höjden vid användning av höga rörmoduler. Kragen är magnetiserad och fäster lätt på enhetens bas.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Förlängningskrage |
| Typ | Magnetiserad förlängningskrage |
| Färg | Lila |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| nr per ärende | 1/Cs. |
| För användning med (applikation) | För att utöka höjden på CoolBox™ isfria kylsystem |
| För användning med (utrustning) | CoolBox 2XT-system |
| Mått (L x B x H) | 21.0 x 14.3 x 7.0 cm |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 26.5 x 20.0 x 7.0 cm |