Läs mer
Corning™ Förlängningskrage för CoolBox™ 2XT-system
BIOPHARMA
Produktkod. 15552861
Change view
Färg:
Klart
Lila
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15552861 Rosa Varje
15522861 Lila Varje
15532861 Klart Varje
15542861 Orange Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Lockstängning ej möjlig med tillägg av förlängningskrage
Produktkod. 15552861 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 SEK
    1433.50 SEK / Paket med 1
    Save 101.50 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-03-2027
Lockstängning ej möjlig med tillägg av förlängningskrage
För användning med CoolBox™ 2XT-system. Corning™ Förlängningskrage krävs vid användning av högre CoolRack™ rörmoduler och höga rör in CoolBox system.
För användning med CoolBox XT och CoolBox 2XT för att utöka höjden vid användning av höga rörmoduler. Kragen är magnetiserad och fäster lätt på enhetens bas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rosa
För användning med (applikation) Förläng höjden vid användning av höga rörmoduler
För användning med (utrustning) CoolBox 2XT-system
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) Interiör: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 tum)
Mått (L x B x H) Exteriör 26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 tum)
Typ Förlängningskrage