Läs mer
Corning™ Förlängningskrage för CoolBox™ 2XT-system
BIOPHARMA
Produktkod. p-6960009
Färg:
Klart
Lila
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
Lockstängning ej möjlig med tillägg av förlängningskrage
Produktkod. 15522861
Brand: Corning™ 432087
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lockstängning ej möjlig med tillägg av förlängningskrage
För användning med CoolBox™ 2XT-system. Corning™ Förlängningskrage krävs vid användning av högre CoolRack™ rörmoduler och höga rör in CoolBox system.
För användning med CoolBox XT och CoolBox 2XT för att utöka höjden vid användning av höga rörmoduler. Kragen är magnetiserad och fäster lätt på enhetens bas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Förlängningskrage
Typ Magnetiserad förlängningskrage
Färg Lila
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 1/Cs.
För användning med (applikation) För att utöka höjden på CoolBox™ isfria kylsystem
För användning med (utrustning) CoolBox 2XT-system
Mått (L x B x H) 21.0 x 14.3 x 7.0 cm
Mått (L x B x H) Exteriör 26.5 x 20.0 x 7.0 cm