Läs mer
Corning™ CoolRack™ CF kryogen injektionsflaska och FACS Rörmoduler
BIOPHARMA
Produktkod. 15542821
Håller:
15 Cryogenic Vials or FACS Tubes
30 Cryogenic Vials or FACS Tubes
45 Cryogenic Vials or FACS Tubes
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15542821
Brand: Corning™ 432049
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer± °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining.
Corning CoolRack Termoledande rörmoduler eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor. Placera CoolRack modulen direkt på en temperaturkälla mellan -196 C till >°100 C och °den kommer snabbt att anpassa sig till den temperaturen.
  • Säkerställ +/- °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining.
  • Alla CoolRack moduler kan autoklaveras, högvärme steriliseras eller dekontamineras med blekmedel, alkohol eller andra desinfektionsmedel eller laboratorietvättmedel.
  • Föreslagna tillämpningar inkluderar kylningsreagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och bänksortering av kryogena rör i flytande kväve.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Håller 15 Cryogenic Vials or FACS Tubes
    Design CF15
    Typ Kryogen flaska, FACS Rörmodul