Läs mer
Corning™ CoolRack™ M Mikrocentrifugrörsmoduler
BIOPHARMA
Produktkod. 15562811
Change view
Håller:
15 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör
24 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör; SBS-kompatibel
30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör
6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör
90 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör
96 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör med A till H och 1 till 12
Färg:
Grå
Klart
Orange
Design:
M15
M24
M30
M6
M90
M96
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Färg Design unitSize
15562811 30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör Grå M30 Varje
15592801 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör Grå M6 Varje
15502811 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör Klart M6 Varje
15512811 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör Orange M6 Varje
15522811 15 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör Grå M15 Varje
15532811 15 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör Klart M15 Varje
15542811 15 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör Orange M15 Varje
15552811 24 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör; SBS-kompatibel Grå M24 Varje
15572811 30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör Klart M30 Varje
15582811 30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör Orange M30 Varje
15592811 90 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör Grå M90 Varje
15502821 96 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör med A till H och 1 till 12 Grå M96 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15562811 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432041
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoledande mikrofugrörsmoduler som eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor.
Corning CoolRack Termoledande mikrocentrifugrörsmoduler eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor. Placera CoolRack modul direkt på en temperaturkälla mellan -196 C °till> 100 °C och den anpassar sig snabbt till den temperaturen.
  • Säkerställer +/- °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining.
  • Alla CoolRack moduler kan autoklaveras, högvärme steriliseras eller dekontamineras med blekmedel, alkohol eller andra desinfektionsmedel eller laboratorietvättmedel.
  • Föreslagna tillämpningar inkluderar kylningsreagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och bänksortering av kryogena rör i flytande kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (applikation) Kylningsreagenser som restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och sortering av kryogen rör på bänk i flytande kväve
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Håller 30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör
Array 5 × 6
Design M30
Typ Mikrocentrifugrörsmoduler