Läs mer
Corning™ CoolRack™ M Mikrocentrifugrörsmoduler
Håller:
15 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör
24 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör; SBS-kompatibel
30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör
6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör
90 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör
96 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör med A till H och 1 till 12
Färg:
Grå
Klart
Orange
Design:
M15
M24
M30
M6
M90
M96
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Corning CoolRack Termoledande mikrocentrifugrörsmoduler eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor. Placera CoolRack modul direkt på en temperaturkälla mellan -196 C °till> 100 °C och den anpassar sig snabbt till den temperaturen.
- Säkerställer +/- °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining.
- Alla CoolRack moduler kan autoklaveras, högvärme steriliseras eller dekontamineras med blekmedel, alkohol eller andra desinfektionsmedel eller laboratorietvättmedel.
- Föreslagna tillämpningar inkluderar kylningsreagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och bänksortering av kryogena rör i flytande kväve.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| För användning med (applikation) | Kylningsreagenser som restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och sortering av kryogen rör på bänk i flytande kväve |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifugrör |
| Håller | 90 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör |
| Array | 6 x 15 |
| Design | M90 |
| Typ | Mikrocentrifugrörsmoduler |