Läs mer
Corning™ CoolRack™ M Mikrocentrifugrörsmoduler
BIOPHARMA
Produktkod. p-6707021
Håller:
15 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör
24 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör; SBS-kompatibel
30 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör
6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör
90 x 1,5 eller 2 ml mikrocentrifugrör
96 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör med A till H och 1 till 12
Färg:
Grå
Klart
Orange
Design:
M15
M24
M30
M6
M90
M96
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15592801
Brand: Corning™ 432034
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoledande mikrofugrörsmoduler som eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor.
Corning CoolRack Termoledande mikrocentrifugrörsmoduler eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor. Placera CoolRack modul direkt på en temperaturkälla mellan -196 C °till> 100 °C och den anpassar sig snabbt till den temperaturen.
  • Säkerställer +/- °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining.
  • Alla CoolRack moduler kan autoklaveras, högvärme steriliseras eller dekontamineras med blekmedel, alkohol eller andra desinfektionsmedel eller laboratorietvättmedel.
  • Föreslagna tillämpningar inkluderar kylningsreagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och bänksortering av kryogena rör i flytande kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
För användning med (applikation) Kylningsreagenser som restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och sortering av kryogen rör på bänk i flytande kväve
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Håller 6 x 1,5 eller 2 mL mikrocentrifugrör
Array 2 x 3
Design M6
Typ Mikrocentrifugrörsmoduler