Läs mer
Corning™ CoolRack™ Höga moduler
Håller:
12 x 15 mL centrifugrör, lättviktsisolerad modul
12 x 5 mL centrifugrör, SBS-kompatibla
4 x 50 ml centrifugrör
9 x 15 ml centrifugrör
En 250 ml Easy Grip förvaringsflaska
Ett 250 ml centrifugrör
Design:
CoolRack 15 ml
CoolRack 250 ml
CoolRack 250 ml PF
CoolRack 50 ml
CoolRack L
CoolRack XT 5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Corning CoolRack Termoledande centrifugrörsmoduler eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor. Placera CoolRack modulen direkt på en temperaturkälla mellan -196 C till >°100 C och °den kommer snabbt att anpassa sig till den temperaturen.
Säkerställer +/- °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining. Alla CoolRack moduler kan autoklaveras, högvärme steriliseras eller dekontamineras med blekmedel, alkohol eller andra desinfektionsmedel eller laboratorietvättmedel. Föreslagna tillämpningar inkluderar kylningsreagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och bänksortering av kryogena rör i flytande kväve. SBS-kompatibel
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Ett 250 ml centrifugrör |
| Design | CoolRack 250 ml PF |
| Typ | Hög modul |