Läs mer
Corning™ CoolRack™ XT PCR-rörmoduler
Beskrivning
Corning CoolRack Termoledande rörmoduler eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor. Placera CoolRack modulen direkt på en temperaturkälla mellan -196 C till >°100 C och °den kommer snabbt att anpassa sig till den temperaturen.
CoolRack moduler säkerställer +/- °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining. Alla CoolRack moduler kan autoklaveras, högvärme steriliseras eller dekontamineras med blekmedel, alkohol eller andra desinfektionsmedel eller laboratorietvättmedel. Föreslagna tillämpningar inkluderar kylningsreagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och bänksortering av kryogena rör i flytande kväve. SBS-kompatibel.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kapacitet: 96-brunnars PCR-mikroplatta, 12 stripwells eller mikrocentrifugrör, 1 SBS-kompatibel |
| Håller | 96-brunnars PCR-platta |
| Design | PCR96 |
| Typ | PCR-rörmodul |