Läs mer
Corning™ CoolRack™ XT PCR-rörmoduler
BIOPHARMA
Produktkod. p-6830001
Håller:
1,5 till 2 ml rör
384-well PCR Plate
96-brunnars PCR-platta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15582821
Brand: Corning™ 432053
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer± °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining.
Corning CoolRack Termoledande rörmoduler eliminerar variabilitet som härrör från rör placerade direkt i is, torris, alkoholbad, vattenbad och andra temperaturkällor. Placera CoolRack modulen direkt på en temperaturkälla mellan -196 C till >°100 C och °den kommer snabbt att anpassa sig till den temperaturen.
  • CoolRack moduler säkerställer +/- °0,1 C temperaturjämnhet över alla rör vid kylning, snabbfrysning, uppvärmning eller upptining.
  • Alla CoolRack moduler kan autoklaveras, högvärme steriliseras eller dekontamineras med blekmedel, alkohol eller andra desinfektionsmedel eller laboratorietvättmedel.
  • Föreslagna tillämpningar inkluderar kylningsreagenser såsom restriktionsenzymer, dNTP och antikroppar, alkoholfri torris-snäppfrysning av vävnads-, virus- och bakterieprover och bänksortering av kryogena rör i flytande kväve.
  • SBS-kompatibel.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Beskrivning Kapacitet: 96-brunnars PCR-mikroplatta, 12 stripwells eller mikrocentrifugrör, 1 SBS-kompatibel
    Håller 96-brunnars PCR-platta
    Design PCR96
    Typ PCR-rörmodul